Learn More
Reichert™ Tragbare digitale Refraktometer
Hohe Funktionalität und Leistung in einem kleinen Paket
Brand: Reichert™ 13940017
Includes: Messgerät, Tragekoffer, Batterien, Anweisungen
Description
Hohe Funktionalität und Leistung in einem kleinen Paket
Diese vielseitigen Taschenrefraktometer sind einfach zu bedienen und liefern schnelle Ergebnisse. Sie sind sparsam im Betrieb und liefern 10,000+ Messungen an zwei AAA-Batterien.
- Die LCD-Anzeige wechselt zwischen Brechungsindex und % Brix
- Große Messbereiche von 1.3330 bis 1.4465 RI und 0.0 bis 62.0 % Brix für die Mehrzahl der Anwendungen
- Das kontrastreiche fünfstellige Display zeigt vollständige Messwerte an, ohne Scrollen der Ziffern
- Automatische Messungen in Sekundenschnelle auf Knopfdruck, ohne dass der Anwender auf die Interpretation einer Schattenlinie angewiesen ist
- Elektronischer automatischer Temperaturausgleich von 10 bis 40 °C (50 bis 104 °F) für präzise Messungen im Innen- oder Außenbereich
- Batterie: 2 “AAA”; der automatische Abschaltmodus verlängert die Batterielebensdauer über 10,000 Messungen hinaus; die Batteriestandsanzeige wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird
- Robustes Gehäuse; wasser- und staubdicht
- Rutschfester Griff durch Gummigriffe auf jeder Seite
- Display: Direkt ablesbare LCD-Anzeige; umschaltbar zwischen RI- und Brix-Skala
- Auflösung: 0.0001RI-Einheiten; 0.1 % Brix
- Genauigkeit: ±0.0002 RI, ±0.2 % Brix
- Wasserkalibrierung
- Temperaturgenauigkeit: ±0.1 °C
Certifications
CE, RoHS und WEEE
Compliance
IP65 staubdicht/wasserdicht
Services
Ein Jahr
Specifications
Digitales, doppelskaliges Handrefraktometer | |
1,33 bis 1,45 | |
5 °C | |
LCD | |
Einfach zu verwenden und schnelle Ergebnisse | |
IP65, RoHS, WEEE, CE | |
100 g | |
1.06 Zoll | |
3,9 in. | |
2.13 Zoll | |
20 °C |
121 bis 260 °C DOT3, 121 bis 299 °C DOT3HT, 125 bis 275 °C DOT4, 150 bis 275 °C DOT4 Plus | |
Destilliertes Wasser | |
5 °C | |
589 nm-LED | |
Messgerät, Tragekoffer, Batterien, Anweisungen | |
3,5 oz. | |
3,9 x 2,13 x 1,06 in., (99 x 54,1 x 26,9 mm) | |
26,9 mm | |
99 mm | |
54,1 mm |