Learn More
Corning™ Herkömmliches fötales Kälberserum
FKS ist eine häufig verwendetes Zellkulturmediensupplement, welches das kontinuierliche Zellwachstum fördert und metabolische Anforderungen erfüllt.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | cGMP |
---|---|
Farbe | Bernstein-Gelb bis rötlich |
Inhalt und Lagerung | -25 bis -15 °C |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Menge | 500 ml |
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Hitzeinaktiviert | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Hitzeinaktiviert | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15343681
![]() ![]() |
Corning™
35-010-CV |
500 ml | Fötales Kälberserum | Nein | 7,6 ±0,8 |
auf Anfrage
500 Milliliter |
N/A | ||
Beschreibung
- Seren werden aseptisch gesammelt und in einer cGMP-konformen Einrichtung verarbeitet.
- Jede Rohserumcharge wird vor der Verwendung in der Produktion auf Endotoxin, Resthämoglobinkonzentration und mikrobiologische Qualität untersucht.
- Die Serumchargen werden vor der Filtration gepoolt und kontinuierlich gemischt, um eine gleichbleibende Qualität über die gesamte Charge hinweg zu gewährleisten
- Die fertigen Chargen werden auf Endotoxin, Hämoglobin, pH-Wert, Mykoplasma und Wachstumsförderung getestetBiochemische Assays und Virentests sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich
- Das herkömmliche FKS wird aus Herden in von der USDA zugelassenen Ländern bezogen (z. B.Mexiko, Honduras, Costa Rica, Nicaragua usw.)
Bestellinformation
Lieferung in gefrorener Form
Spezifikation
cGMP | |
-25 bis -15 °C | |
500 ml | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Standard | |
Wird als Zugabe zu Zellkulturmedien verwendet, um Zellwachstum und -metabolismus zu unterstützen. Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. | |
315 ± 35 mOsm/kg | |
USDA-geprüft |
Bernstein-Gelb bis rötlich | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Rinderfötus | |
≤20 EU/ml | |
<30 mg/dl | |
30 bis 50 g/l |
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Herkömmliches fötales Kälberserum