Learn More
WTW™ Regenerierungskit für WTW™ Sauerstoffsensoren CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx
Die membranbeschichteten galvanischen Sauerstoffsensoren eignen sich zur Messung in Wasser und wässrigen Lösungen.
Marke: WTW™ 202706
236.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Regenerationssatz für WTW™ Sauerstoffsensoren CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx
- Membranbedeckte galvanische Sensoren für gelösten Sauerstoff zur Messung in Wasser und wässrigen Lösungen - wartungsarm und keine Polarisationszeit erforderlich
- Für sofortige Messungen
- Einfache Luftkalibrierung mit wasserdampfgesättigter Luft im Kalibriergefäß
- Anwenderfreundlich und lange Betriebsdauer
Spezifikation
Regenerationskit | |
Elektrolyt, Reinigungslösung, 3 austauschbare Köpfe, Folienmembran und Schleifen | |
Sensor CellOx™ 325 ConOx, TA 197 Oxi und MPP 350 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Regenerierungskit für WTW™ Sauerstoffsensoren CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx > Kann verwendet werden mit:Sensor CellOx 325 ConOx, TA 197 Oxi und MPP 350
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur