Learn More
Grant Instruments™ Kühleinheit
GREENER_CHOICE
Grant R4 und R5 Kältethermostate ermöglichen die Präzisionskühlung für die meisten Tieftemperaturanwendungen. Die Modelle sind sowohl für den Einsatz im offenen als auch im geschlossenen Kreislauf geeignet (z.B. Fernbehälter, offen oder geschlossen). Sie verfügen über einen Ablasshahn und ein Relais zur Steuerung der Kühlung (AN/AUS).
Marke:  Grant Instruments™ R4R
Artikelnummer. 11486447
  • 7670.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
  • Auswahl zwischen zwei Basiskühlgeräten und vier Umwälzthermostaten, Temperaturbereich von -47 bis 100 °C (modellabhängig)
  • Stabilität: Bis zu ±0.01 °C
  • Kein Überlaufventil an der Frontseite
  • Sicher – Wasserfrostschutzthermostat und 27 bar-Hochdruckschalter
  • 3 voreingestellte Programme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 l
390 mm
490 mm
-30°C bis +100°C
530 mm
120/230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Kühleinheit > Breite: 390 mm