Learn More
Thermo Scientific™ Refrigerated Incubators with 4°C to 60°C Range
Refrigerated Incubators are crucial for maintaining precise low-temperatre conditions necessary for the growth and preservation of samples.
4895.00 CHF - 11125.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial Powder-coated Cold Rolled Steel
CO2-Sensortechnologie No Sensor
Beleuchtung Yes
Temperaturbereich (metrisch) 4°C to 60°C
Kältemittel R290
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) Anzahl Einschübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) Anzahl Einschübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
30280823
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TFSRI150-230V
150 L 550 x 450 x 615 cm 700 x 640 x 1215 cm 2
4895.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30280822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TFSRI250-230V
250 L 550 x 450 x 1015 cm 700 x 640 x 1615 cm 3
7120.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30280820
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TFSRI720-230V
670 L 790 x 628 x 1350 cm 940 x 820 x 1990 cm 4
11125.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30280821
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TFSRI420-230V
420 L 640 x 628 x 1050 mm 790 x 820 x 1690 mm 3
9345.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Refrigerated Incubators, with a temperature range of 4°C to 60°C, utilize robust compressor cooling to ensure a controlled temperature environment and are available in a range of sizes to fit your application needs.
  • Temperature range 4°C to 60°C
  • Temperature stability and uniformity fitting most applications
  • Environmentally-friendly hydrocarbon refringent, R290, has a Global Warming Potential index (GWP) of 3, keeping the environmental impact of the refrigeration system minimized
  • 7 in. touch screen for data export, alarm history, operating status, and real-time temperature curve
  • Coated cabinet interior and adjustable shelves make cleaning a breeze, with flexible and corrosive-resistant operation
  • USB data export
  • Temperature sensor open/short cut-off alarm, door open alarm, standby or auto-restart after power failure
  • High temperature cut-off and low temperature alarm
  • Ability to program and store upto 40 programs, with 99 segments each on user interface
  • Three level access control to avoid non-authorized operation
Spezifikation
Spezifikation
Powder-coated Cold Rolled Steel
Yes
R290
0.7°C at 37°C
No Sensor
4°C to 60°C
0.1°C at 37°C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Refrigerated Incubators with 4°C to 60°C Range