Learn More
Grant Instruments™ Eintauchkühler
GREENER_CHOICE
Gekühlte Tauchkühler bestehen aus einer Kühlschlange, die über einen Schlauch mit einem Kühlaggregat verbunden ist. Die Wärme wird kontinuierlich mit der Temperaturregelung des Bades abgeleitet.
Marke:  Grant Instruments™ C1GR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11466487
  • 2735.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Gekühlte Tauchkühler bestehen aus einer Kühlschlange, die über einen Schlauch mit einem Kühlaggregat verbunden ist.Die Wärme wird kontinuierlich mit der Steuereinheit zur Temperaturregelung des Bades extrahiert.
  • C1GR 0 °C bis 40 °C.
  • Bei abgeschaltetem Kühler kann die Kühlschlange dauerhaft in Flüssigkeiten bis zu 100 °C getaucht werden. Ferner eignet sie sich zum Kühlen von Flüssigkeiten auf bis zu 100 °C, jedoch nicht zum Dauerbetrieb über 40 °C.
  • C2GR: -15 °C bis 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
460 x 305 x 225 mm (T x B x H)
0 °C bis 40 °C
120/230 V
350 W bei 20 °C; 110 W bei 0 °C
925 mm
120/230 V
Dokumentation
Scientific Guides
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Eintauchkühler > Kühlleistung: 350 W bei 20 °C; 110 W bei 0 °C