Learn More
Julabo™ CORIO CD-600F Kälte-Umwälzthermostat .
Geeignet für interne und externe Anwendungen
Marke:  Julabo™ 9012704
Artikelnummer. 15440592
  • 6015.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Modell für interne und externe Anwendungen
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel (interne und externe Umwälzung)
  • Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
  • USB-Anschluss
  • Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
  • Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Anwendungen:
Ideal für die Temperatursteuerung von Proben in einem Umwälzbad oder für die Temperatursteuerung einer externen Anwendung, z. B. Messzellen, Refraktometer, Polarimeter, Photometer, Viskosimeter, Fermenter, Elektrophoresekammern, Chromatographiesäulen, Rotationsverdampfer, Rheometer und mehr.
Spezifikation
Spezifikation
Kältemittel: R404A
-35°C bis +150°C
2 kW
± 0,03°C
36 kg
15 l/min.
Gekühlt - Heizungsumwälzung
CORIO CD-600F
47 x 33 x 69 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Julabo™ CORIO CD-600F Kälte-Umwälzthermostat . > CD-600F Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat