Learn More
Fisherbrandâ„¢ Centrifuge GT4 Expert Zellkultur-Paket
Verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach den richtigen Teilenummern für Ihre Anwendung! Das Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert Paket ist ein anwendungsorientiertes Zentrifugenpaket, das eine bequeme und schnelle Bestellung aller für die Durchführung eines bestimmten Protokolls erforderlichen Komponenten gewährleistet.
Marke:  Fisherbrandâ„¢ 50164300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17141925
  • 10655.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich:
    • Herausragendes Fassungsvermögen zur Verarbeitung von 40x konischen 50 ml-Röhrchen in einem Durchgang, unter zertifizierten Bioabdichtungsdeckeln
    • Intuitive Anwenderoberfläche für eine einfachere Anwendung mit ausführlichen Informationen zu vielen Anwendungsparametern sowie dem Verarbeitungsstatus für eine optimale Leistungsfähigkeit
    • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
    • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
    • Weniger Zeitaufwand für die Anlage beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten
    • Einfacher Zugang zur Rotorkammer für eine schnelle Reinigung, gesündere Arbeitsumgebung und längere Nutzungsdauer des Geräts
    • Bioabdichtungslösung im Handumdrehen versiegelbar; ohne Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen
    • System mit handschuhfreundlicher, einhändiger Öffnungs-/Schließfunktion
    • Anlage zertifiziert durch CAMRâ„¢ in Porton Down, UK
    • Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
    • Technologie für mehr Sicherheit und bessere Trennungen
    Platzsparende Bauweise:
    • Kompakte Abmessungen für einen optimierten Arbeitsbereich; ergonomische Höhe und ein abgerundetes Design zum einfachen Be- und Entladen von Proben sowie zur einfachen Reinigung
    Energiesparend:
    • Anlage mit bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen in der Industrie, z. B. bei der Trennung von Blut oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 x 1000 mL
Fisherbrand
Zentrifuge, 4x 1.000 ml-Rotor, Becher, Bioabdichtungsdeckel, konische 50 ml-Adapter, konische 15 ml-Adapter
Ja
Ja
200/230 V
25.830 Ã— g
No
GT4 Expert Zellkultur-Paket, belüftet
Luftgekühlte Zentrifuge GT4 Expert Zellkultur-Paket
50/60 Hz
Videos
  • Fisherbrand Centrifuge GT4 DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Centrifuge GT4 DE
    • Fisherbrand Centrifuge GT4 FR
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Centrifuge GT4 FR
      • Fisherbrand Centrifuge GT4 EN
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Centrifuge GT4 EN
        • 2021-08 POTM Fisherbrand TraceableLIVE (EN)
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:50
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:50
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
          • en (Main), selected
          Fisherbrand TraceableLIVE (EN)
        • 2021-09 POTM Fisherbrand TraceableLIVE (DE)
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Fisherbrand TraceableLIVE (DE)
          • 2021-09 POTM Fisherbrand TraceableLIVE (FR)
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 0:00
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
              Fisherbrand TraceableLIVE (FR)
            Zertifikate
            Zubehör anzeigen
            Aktionen
            Aktionen
            Berichtigung von Produktinhalten
            Name des Produkts
            Fisherbrandâ„¢ Centrifuge GT4 Expert Zellkultur-Paket > Fisherbrandâ„¢ GT4 Gekühlte Zentrifuge, Paket für Experten; gekühlt: Nein; im Lieferumfang enthalten: Zentrifuge, 4x 1.000 ml-Rotor, Becher, Bioabdichtungsdeckel, konische 50 ml-Adapter, konische 15 ml-Adapter