Learn More
Thermo Scientific™ Arctic A45HC Refrigerated Circulators
Thermo Scientific™ Kälteumwälzthermostate verfügen über ein robustes Kühlsystem für die schnelle Kühlung von Proben und Anwendungen mit einer Kühlleistung von bis zu 800 Watt. Natürliche Kohlenwasserstoffkühlmittel (HC) mit umweltfreundlichem, niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) bei ausgewählten Modellen.
10351.50 CHF - 11557.50 CHF
Spezifikation
Kammermaterial | Rostfreier Stahl |
---|---|
Beschreibung | Gekühlter Heizungsbad-Umwälzthermostat |
Kapazität (metrisch) | 12 l |
Zertifizierung/Konformität | UL/CSA/IEC/EN |
Kommunikation | RS232 |
Produktcode | Marke | Reglertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reglertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17132284
|
Thermo Scientific™
1545401HC |
SC | 230 V |
10351.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17142284
|
Thermo Scientific™
1565401HC |
AC | 230 V |
10351.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17152284
|
Thermo Scientific™
1575401HC |
PC | 230 V |
11557.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Kälteumwälzthermostate der Arctic Serie bieten hervorragende Kühlleistung, breite Temperaturbereiche, leistungsstarke Druck-/Ansaugpumpen sowie ausgefeilte digitale Regeltechnik gewährleisten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Anwendungen zur Temperaturregelung von Flüssigkeiten. Das Edelstahlreservoir wird für verschiedene Anwendungsfälle und maximale Anwendungsflexibilität in verschiedenen Volumen mit einer Vielzahl von Reservoiröffnungen und Tiefenabmessungen angeboten.
- Customizable solution to meet today’s and tomorrow needs
- Extensive choice of temperature ranges, pumping capacities, and bath volumes with leading warranty coverage
- Selection of intuitive displays to support your application and budget
- A range of accessories and inserts for sample security and management
- Robust reliability even in the most demanding applications
- Digital control technology for precise temperature control and stability
- Robust, powerful pumping capacity for external fluid circulation
- Large volume, corrosion resistant stainless steel work area
- Support for you and the environment
- Technical expertise and support at your fingertips
- Service provided by dedicated local, depot, and technical support team
- Sustainability in mind with water conservation, energy saving options, and zero waste manufacturing
Spezifikation
Rostfreier Stahl | |
12 l | |
RS232 | |
Maximal 24 | |
Digital | |
560/8,12 | |
Gekühlter, beheizter Badumwälzer | |
3 Jahre | |
99 cm | |
39 in. | |
200 cm | |
150 lbs. | |
50,60 Hz |
Gekühlter Heizungsbad-Umwälzthermostat | |
UL/CSA/IEC/EN | |
900 Watt | |
Druckpumpe, Saugpumpe | |
Ja | |
A45 | |
R290 | |
7,2 in. | |
200 cm | |
99 cm | |
122 lbs. | |
68 kg |