Learn More
Refraktäre Metalle, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr bei 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044270.AP
637.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Refractory Metals plasma standard solution | |
500 mL | |
MFCD00151265 | |
Specpure™ |
Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr at 100μg/mL | |
Flüssig | |
UN3264 |
Sicherheit und Handhabung
- Refractory Metals, plasma standard solution, Specpure
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid, Hydrogen fluoride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1535229 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | 044270.AE,044270.AP |
1521723 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | 044270.AE,044270.AP |
1510721 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 044270.AE,044270.AP |
1510720 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 044270.AE,044270.AP |
1493490 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 044270.AE,044270.AP |