Learn More
Labcon Refillable Racks for Labcon Tips
For use with Eclipse™ pipette tip refills
19.22 CHF - 27.24 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Nachfüllbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Violett |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16621963
![]() |
Labcon
1210-960-006-9 |
Spitzen (10 bis 1250 μl) |
27.24 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16681963
![]() |
Labcon
1299-960-036-9 |
Spitzen (LabCON 10μl) | N/A | |||||||
Beschreibung
- Pipette tip rack
- Refillable
- With hinged clear lid
- Made in USA
Spezifikation
Nachfüllbar | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
RT |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Violett | |
Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen | |
Liquid Handling |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Refillable Racks for Labcon Tips