Learn More
asecos™ Nachfüllset Transportwagen Sorbents
Praktisches Nachfüllset
auf Anfrage
Spezifikation
Material | Heavy-duty Cloth |
---|---|
Gewicht (angloamerikanisch) | 13.23 lb. |
Gewicht (metrisch) | 6 kg |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17856456
|
asecos™
14414 |
Oil Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17806456
|
asecos™
14415 |
Universal All Purpose Absorbent Storage Cart Refill Kit |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17886446
|
asecos™
14416 |
Chemical Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke
Spezifikation
Heavy-duty Cloth | |
13.23 lb. | |
6 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Nachfüllset Transportwagen Sorbents