Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich die Kontaminationsgefahr durch Aerosole sowie die Belastung für den Daumen verringern. Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen eignen sich hervorragend für das Pipettieren und das Mischen von Flüssigkeiten, das Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen und die Phasenextraktion sowie die Entfernung von Überständen.
1204.80 CHF - 1320.26 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produktlinie Reference 2
Typ Pipette mit variablem Volumen
Enthält epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Spitzen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Anzahl Kanäle Farbe Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Anzahl Kanäle Farbe Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
15753519
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
4926000018
0,5 bis 10 μl 8 Mittelgrau 0,01 μL
1204.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15773519
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
4926000034
10 bis 100 μl 8 Gelb 0.1 μl
1204.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15793519
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
4926000050
30 bis 300 μl 8 Orange 0,2 μl
1204.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15763519
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
4926000026
0,5 bis 10 μl 12 Mittelgrau 0,01 μL
1254.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15783519
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
4926000042
10 bis 100 μl 12 Gelb 0.1 μl
1320.26 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15703529
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
4926000069
30 bis 300 μl 12 Orange 0,2 μl
1320.26 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Integriertes Pipettiersystem mit interner RFID-Technologie
  • Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette aufgedruckt.
  • Farbcodierte und volumenbeschriftete Pipette zur schnellen Erkennung des Volumens und der Spitzengröße
  • Der runde obere Teil der Pipette ermöglicht den Einsatz in jeder Position.
  • Vierstellige Anzeige für exakte, schnelle und sichere Volumeneinstellung (Volumenarretierung im Lieferumfang enthalten)
  • Der federbelastete Spitzenkonus reduziert den Kraftaufwand bei Betrieb und Abwurf.
  • Der feste obere Griff und die beweglichen Teile und Außenkanten aus Edelstahl sorgen für die Stabilität der Pipette.
  • Hohe Flexibilität mit der Möglichkeit, einzelne Konen zu entnehmen
  • Gewährleistet eine kontinuierliche, identische Pipettenausrichtung während des Arbeitsprozesses
  • Vollständig autoklavierbare Pipette mit glatter Oberfläche und wenigen rauen Kanten
  • Ein-Knopf-Bedienung
  • Mit federbelastetem Spitzenkonus, beweglichen Teilen und Außenkanten aus Edelstahl mit anpassbarer Beschriftungsfläche
  • Ergonomische Handhabung mit reduziertem Bedienungsaufwand
  • Einfacher und schneller Spitzenabwurf mit aktiver Aerosolreduktion
  • Weniger Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom), da der Daumen nicht seitwärts bewegt werden muss
  • Spürbare Rückmeldung vor dem Abwurf der Spitze
  • Hohe Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Pipettierergebnisse
  • Anwenderfreundliche Sekundäreinstellung
Dieses Produkt ist bzw. diese Produkte sind Gegenstand eines GSA- oder VA-Vertrags von Fisher Scientific. Bei Aufrufen dieser Seite als nicht registrierter Anwender handelt es sich bei den angezeigten Preisen um Listenpreise. Um die für Ihren GSA- oder VA-Vertrag geltenden Preise anzuzeigen, melden Sie sich mit Ihrer Kontonummer an, oder wenden Sie sich an eines unserer Kundendienstteams, um sich als Anwender registrieren zu lassen. Sie können sich die für Sie geltenden Vertragspreise auch anzeigen lassen, indem Sie auf GSA Advantage nach diesen Artikeln suchen. Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an den Fisher Scientific Kundendienst.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Reference 2
Pipette mit variablem Volumen
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Spitzen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen