Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 Einkanal-Pipette mit variablem Volumen gemäß EU-IVD
Außerordentliche Präzision, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Reference™ 2 |
Sterilität | Steril |
Beschreibung
Außerordentliche Präzision, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design.
Spezifikation
In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 | |
1 | |
Steril | |
4-stellige Anzeige aus allen Winkeln zu sehen | |
RFID-Tracking |
Autoklavierbar | |
Reference™ 2 | |
Pipette | |
Vorwärtspipettieren, Rückwärtspipettieren, Entfernung von Überständen, Mischen von Proben, Phasenextraktion, Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Reference™ 2 Einkanal-Pipette mit variablem Volumen gemäß EU-IVD