Learn More
BRAND™ Reduzierstück, PLASTIBRAND, PP, für Wasserstrahlpumpe 159600, M 22x1 Perlator
Konstruktion aus Polypropylen. Für einfachere Verbindungen zu den meisten Wasserquellen. Zur Verwendung mit Wasserstrahlpumpen.
Marke:  BRAND™ 159665
5.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10074161
  • 5.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Dient zur Vereinfachung der Verbindungen zu den meisten Wasserquellen
  • Für den Einsatz mit Wasserstrahlpumpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wasserstrahl-Filterpumpe
Polypropylen
R 3/8 Zoll
Reduzieradapter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Reduzierstück, PLASTIBRAND, PP, für Wasserstrahlpumpe 159600, M 22x1 Perlator > Für Wasserstrahl-Filterpumpe