Learn More
Redoxpuffer zum Testen von ORP-Elektroden
Wird für Tests, Kalibrierung und Verifizierung von Redox/ORP-Sensoren verwendet. Redox-Puffer,220mV, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige Lösung aus Eisensalzen, einschließlich Kaliumferrocyanid und Trikaliumhexacyanoferrat, zur Verwendung mit Reaktionen mit einem Redoxpotential von220 mV.
Marke: Reagecon 90565
Beschreibung
Redox-Reaktionen (Reduktionsoxidation) führen zu einem Elektronentransferprozess, der mit einer Redox- oder ORP-Elektrode (Oxidations-Reduktionspotenzial) gemessen werden kann. Redox ist eine in Millivolt ausgedrückte absolute Messung. Während der Lebensdauer einer Redox-Elektrode ändert diese weder den Nullpunkt oder den Gradient. Redox-Elektroden müssen daher nicht kalibriert werden. Ein Kontrollstandard steuert die Funktionalität der Mess- und Referenzelektrode sowie die das Verfahren des Analysten, die Umgebungsbedingungen und den Messgerätebetrieb.Spezifikation
13943-58-3, 13746-66-2 | |
100 °C | |
Redox- und ORP-Sensoren | |
250 ml | |
Merkmal | |
Vollständig mit Wasser mischbar |
0 °C | |
So testen Sie ORP-Elektroden | |
Flüssig | |
Eisensalze | |
23 MPa bei 20 °C |