Learn More
Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen
Dieses Multifunktions-/Rührthermometer eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Labor. Fisherbrand™ Komplett eintauchbare Thermometer mit roter Alkoholfüllung lassen sich dank der weißen Rückseite besser ablesen.
Marke:  Fisherbrand™ 63/021/1
Artikelnummer. 11507283
  • 4.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit bernsteinfarbenen Graduierungen
  • Nicht-rollender Aufsatz
  • Verstärkte Kugel zum Rühren
Spezifikation
Spezifikation
Universal-
155 mm
Thermometer mit Flüssigfüllung
− 10 °C
1 °C
Vollständig eintauchbar
Roter Alkohol
50 °C
–10 bis 50 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen > Länge:155mm; Temperaturbereich:-10 bis +50 °C