Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, rot
Hochelastischer, dickwandiger roter Gummischlauch. Fisherbrand™ rote Gummischläuche eignen sich für den Einsatz im Vakuum und den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50755
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11577562
  • 55.00 CHF / 10 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhere Widerstandsfähigkeit als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
  • Leicht und flexibel, für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
  • Dickwandig und für den Vakuumeinsatz empfohlen
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Erdöl- und Kohlenwasserstofflösungsmitteln (siehe Neopren-Schläuche)
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
13 mm
4 mm
Rot
Gummi
10 m
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummischläuche, rot > 5 x 13 mm