Learn More
Kartell™ Rote Gummistopfen, 1 Bohrung, konische Form
Aus rotem Gummi.
Marke:  Kartell™ 0383500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10601512
  • 41.70 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus rotem Gummi.
  • Aus rotem Gummi
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
25/Pckg.
Rot
60mm
Konischer Stopfen
60 mm
1
43mm
Gummi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kartell™ Rote Gummistopfen, 1 Bohrung, konische Form > Bodendurchmesser: 43 mm