Learn More
Wheaton™ Rote Ersatzkappe für Urinröhrchen
Ersatz-Polypropylen-Kappe für primäre Urinröhrchen.
Marke: Wheaton™ 327226
477.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit primären Wheaton™ Urinröhrchen geeignet
- Für die Verwendung mit 10 ml-Röhrchen
Spezifikation
Kappe | |
Polypropylen | |
Ersatzkappe für primäres Urinröhrchen mit Borsäure | |
5000/Karton | |
Ambient |
Rot | |
Nicht steril | |
10 ml-Urinröhrchen | |
1.000/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Rote Ersatzkappe für Urinröhrchen > Farbe: Rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur