Beschreibung
- Konstruktion aus PTFE
- Chemisch inert
Spezifikation
PTFE | |
Je 1 | |
45 mm dia. | |
Kappe | |
GL45 |
PTFE | |
Je 1 | |
DIN 168 | |
Laborflaschen und Dosen | |
Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rote Schraubkappen mit PTFE-Beschichtung > Kann verwendet werden mit: Laborflaschen und Dosen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur