Learn More
Corning™ Rechteckige Eisschale, Midi 4 l
BIOPHARMA
Die Mehrzweck-EVA-Wannen stellen eine ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eiswannen dar
Marke:  Corning™ 432108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15532881
  • 121.54 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning Eispfannen und -eimer sind Mehrzweckpfannen und -eimer, die eine hervorragende, ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eispfannen darstellen. EVA hat wenig oder keinen Geruch, ist inert und wird in der Biomedizintechnik wie z.B. bei Darreichungssystemen eingesetzt. Die Mehrzweckbehälter sind hochisolierend, stapelbar, unzerbrechlich, leicht und auslaufsicher. Die Behälter schwitzen nicht und verformen sich nicht und haben eine strukturierte Textur auf der Unterseite, um ein Verrutschen auf der Tischplatte zu verhindern. Ideal für die Verwendung mit Eis, Trockeneis (–78°C), Flüssigstickstoff (–196°C), Alkohol- oder Salzlösungen oder warmen Lösungen (+93°C). Erhältlich in fünf Größen und sieben leuchtenden Farben. Er kann mit Seife und Wasser, 10%igem Bleichmittel oder 70%igem Alkohol gereinigt werden.
  • Ungiftige, recycelbare Behälter aus Ethyl-Vinylacetat (EVA)-Schaum für Eis, Trockeneis, Flüssigstickstoff und Alkoholschlämme.
  • Kein Schwitzen, Auslaufen oder Rutschen auf dem Arbeitstisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
31.1 x 22.2 x 11.4 cm
Je 1
Rosa
4 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4E07JT02 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/02/2025 Catalog Number432108
Chargennummer4C15JT02 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/09/2024 Catalog Number432108
Chargennummer3I08HC02 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/05/2024 Catalog Number432108
Chargennummer3H17HC02 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/01/2024 Catalog Number432108
Chargennummer3F27HC02 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/01/2024 Catalog Number432108
Name des Produkts
Corning™ Rechteckige Eisschale, Midi 4 l > Eisschale, rechteckig, Midi,4 l, rosa