Learn More
Corning™ Rechteckige Eisschale mit Deckel, Maxi 9 l
BIOPHARMA
Die Mehrzweck-EVA-Wannen stellen eine ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eiswannen dar
Marke:  Corning™ 432101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15562871
  • 185.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning Eispfannen und -eimer sind Mehrzweckpfannen und -eimer, die eine hervorragende, ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eispfannen darstellen. EVA hat wenig oder keinen Geruch, ist inert und wird in der Biomedizintechnik wie z.B. bei Darreichungssystemen eingesetzt. Die Mehrzweckbehälter sind hochisolierend, stapelbar, unzerbrechlich, leicht und auslaufsicher. Die Behälter schwitzen nicht und verformen sich nicht und haben eine strukturierte Textur auf der Unterseite, um ein Verrutschen auf der Tischplatte zu verhindern. Ideal für die Verwendung mit Eis, Trockeneis (–78°C), Flüssigstickstoff (–196°C), Alkohol- oder Salzlösungen oder warmen Lösungen (+93°C). Erhältlich in fünf Größen und sieben leuchtenden Farben. Er kann mit Seife und Wasser, 10%igem Bleichmittel oder 70%igem Alkohol gereinigt werden.
  • Ungiftige, recycelbare Behälter aus Ethyl-Vinylacetat (EVA)-Schaum für Eis, Trockeneis, Flüssigstickstoff und Alkoholschlämme.
  • Kein Schwitzen, Auslaufen oder Rutschen auf dem Arbeitstisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
44.5 x 32.5 x 11.4 cm
Je 1
Hellgrün
9 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4G17HC06 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number432101
Chargennummer4C18HC06 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number432101
Chargennummer3K03HC06 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2024 Catalog Number432101
Chargennummer3K01HC06 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/04/2024 Catalog Number432101
Chargennummer3E11HC06 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2024 Catalog Number432101
Name des Produkts
Corning™ Rechteckige Eisschale mit Deckel, Maxi 9 l > Eisschale, rechteckig mit Deckel, Maxi9 l, limettengrün