Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid 400 x 300
Rectangular HACCP Container is a large storage container that includes a lid capable of supporting the weight of heavy loads.
33.75 CHF - 33.85 CHF
Spezifikation
Typ | Food Bin |
---|---|
Material | HDPE |
Form | Rechteckig |
Kapazität (angloamerikanisch) | 3.2 gal. |
Kapazität (metrisch) | 12 L |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12193801
|
Gilac™
G119512 |
Weiß | 12 L |
33.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902874
|
Gilac™
G119511 |
Grün | 12 L |
33.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- HACCP 400 x 300 rectangular food container
- For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads
- Multipurpose container
- Rewritable identification cartridge for inventory tracking
- No gaps nor overlaps
- Machine washable
- Recessed handles for better handling
- Stackable without lid
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies
Spezifikation
Food Bin | |
Rechteckig | |
12 L | |
Stackable | |
-40°C to +90°C |
HDPE | |
3.2 gal. | |
Food Contact Certified | |
-40°F to +194°F |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid 400 x 300