Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm
Rectangular HACCP Container is a large storage container that includes a lid capable of supporting the weight of heavy loads.
64.10 CHF - 86.85 CHF
Spezifikation
Typ | Food Bin |
---|---|
Material | HDPE |
Form | Rechteckig |
Zur Verwendung mit | All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Food Storage |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15707629
|
Gilac™
G119709 |
Rot | 25 L |
64.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15747629
|
Gilac™
G119718 |
Yellow | 25 L |
64.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15727629
|
Gilac™
G119711 |
Grün | 25 L |
64.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15717629
|
Gilac™
G119710 |
Blau | 25 L |
69.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15737629
|
Gilac™
G119712 |
Weiß | 25 L |
64.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15922874
|
Gilac™
G119810 |
Blau | 35 L |
65.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932874
|
Gilac™
G119811 |
Grün | 35 L |
65.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942874
|
Gilac™
G119812 |
Weiß | 35 L |
65.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17878613
|
Gilac™
G119909 |
Rot | 55 L |
86.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962874
|
Gilac™
G119912 |
Weiß | 55 L |
86.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972874
|
Gilac™
G119918 |
Yellow | 55 L |
86.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952874
|
Gilac™
G119910 |
Blau | 55 L |
86.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Rectangular 600 x 400 HACCP plastic food container
- For large storage volumes, the lid withstands high loads
- Multipurpose tray
- Rewritable ID cartridge for inventory tracking.
- Design with no retention zone
- Machine washable
- Recessed handles for better handling
- Stackable with lid
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel bases
Spezifikation
Food Bin | |
Rechteckig | |
Food Storage | |
23.6 in. | |
15.7 in. |
HDPE | |
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies | |
Stackable | |
600 mm | |
400 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm