Learn More
Eppendorf™ Rechteckiger Zentrifugenbecher
Diese Behälter eignen sich für Eppendorf™ Rotoren.
Marke:  Eppendorf™ 5702762008
239.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10308612
  • 239.96 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rechteckiger Zentrifugenbecher
  • Kompatibel mit Eppendorf Rotoren
  • Lieferbar in Packungen mit zwei oder vier Bechern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5702 Zentrifugenrotor A-4-38
90 mL
Becher
2/Pckg.
Name des Produkts
Eppendorf™ Rechteckiger Zentrifugenbecher > Kann verwendet werden mit:5702 Zentrifugenrotor A-4-38; Menge:2/Packung; Volumen:Gehäuse 90mL