Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)
Recombinant Protein
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-11650-50Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18634970
  • 147.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Spezifikation
125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue
Store at -20°C.
Western Blot
50 Tests
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa) > 50 Tests