missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Norovirus Group-1 P-Domain Protein
A cDNA sequence encoding the Norovirus Group-1 P-Domain was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
244.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Name | Virus Norovirus Group-1 P-Domain Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961789
|
enQuireBio™
QP12866-100ug |
100 μg |
244.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981789
|
enQuireBio™
QP12866-500ug |
500 μg |
933.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971789
|
enQuireBio™
QP12866-1mg |
1 mg |
1785.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Virus Norovirus Group-1 P-Domain Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Virus | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffer and 10 mM K2CO3. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts