missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Norovirus Group-1 P-Domain Protein
A cDNA sequence encoding the Norovirus Group-1 P-Domain was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12866-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Virus Norovirus Group-1 P-Domain Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffer and 10 mM K2CO3. |
1 mg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Virus | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur