Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
84.71 CHF - 298.38 CHF
Spezifikation
Antigen Recombinant VHH
Klon CTK0101 and CTK0102
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17393493
Unterlagen ansehen
Chromotek
srbAF647-1-10
10 μL
84.71 CHF
10 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17303503
Unterlagen ansehen
Chromotek
srbAF647-1-100
100 μL
298.38 CHF
100 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
Human, Rabbit
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.
CTK0101 and CTK0102
Monoclonal
Alpaca
Secondary
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek