Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
84.71 CHF - 298.38 CHF
Spezifikation
Antigen | Recombinant VHH |
---|---|
Klon | CTK0101 and CTK0102 |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
Wirtsspezies | Alpaca |
Zielspezies | Human, Rabbit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17353493
|
Chromotek
SRBAF488-1-10 |
10 μL |
84.71 CHF
10 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17363493
|
Chromotek
SRBAF488-1-100 |
100 μL |
298.38 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Spezifikation
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
Human, Rabbit |
CTK0101 and CTK0102 | |
Alpaca |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek