Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep GHRH Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) GHRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6084-ec-1mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15969849
  • 3500.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
GHRH Protein
Research Use Only
GHRH
Recombinant Protein
E. coli
YADAIFTNSY RKILGQLSAR KLLQDIMNRQ QGERNQEQGA KVRL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Sheep
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol