Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat LCN2 Protein
A cDNA sequence encoding the LCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 170496
Name LCN2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol Lcn2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990769
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12546-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980769
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12546-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970769
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12546-100ug
100 μg
1785.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
170496
Research Use Only
Lcn2
Rat
His
LCN2 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 20% glycerol.
LCN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDSTQNL IPAPPLISVP LQPGFWTERF QGRWFVVGLA ANAVQKERQS RFTMYSTIYE LQEDNSYNVT SILVRGQGCR YWIRTFVPSS RPGQFTLGNI HSYPQIQSYD VQVADTDYDQ FAMVFFQKTS ENKQYFKVTL YGRTKGLSDE LKERFVSFAK SLGLKDNNIV FSVPTDQCID N
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.