Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Ephrin-A1 / EFNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00 CHF - 3500.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_446051.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 94268 |
Name | Ephrin-A1 / EFNA1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15958979
|
enQuireBio™
QP5964-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15998979
|
enQuireBio™
QP5964-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15948979
|
enQuireBio™
QP5964-ye-100ug |
100 μg |
790.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978979
|
enQuireBio™
QP5964-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15988979
|
enQuireBio™
QP5964-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15968979
|
enQuireBio™
QP5964-ye-1mg |
1 mg |
3500.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_446051.2 | |
Ephrin-A1 / EFNA1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
94268 | |
Research Use Only | |
EFNA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ADRHIVFWNS SNPKFREEDY TVHVQLNDYL DIICPHYEDD SVADAAMERY TLYMVEHQEY VTCEPQSKDQ VRWKCNQPSA KHGPEKLSEK FQRFTPFTLG KEFKEGHSYY YISKPIYHQE TQCLKLKVTV NGKITHSPHA HANPQEKRLQ ADDPEVQVLH SIGHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |