Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Ephrin-A1 / EFNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5964-ye-200ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15978979
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_446051.2
Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
Research Use Only
EFNA1
Recombinant Protein
Yeast
ADRHIVFWNS SNPKFREEDY TVHVQLNDYL DIICPHYEDD SVADAAMERY TLYMVEHQEY VTCEPQSKDQ VRWKCNQPSA KHGPEKLSEK FQRFTPFTLG KEFKEGHSYY YISKPIYHQE TQCLKLKVTV NGKITHSPHA HANPQEKRLQ ADDPEVQVLH SIGHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
94268
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol