Learn More
Novex™ Recombinant Protein G-HRP
Rekombinantes Protein G-HRP
Marke:  Novex™ 101223
198.36 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
195.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10426873
  • 276.00 CHF / 1 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Rekombinantes Protein G wird in einem Stamm von E. coli hergestellt, der das Gen für Protein G aus Streptococcus sp. enthält. Dieses Protein G wird mit hochgereinigter Meerrettich-Peroxidase (RZ > 3,0) konjugiert und wird in einem Enzym-Konjugat-Stabilisator mit 0,1 % Proclin geliefert.
Rekombinantes Protein G bindet an die Fc-Region vieler Immunglobulin-G-Typen, darunter:
  • Alle vier Unterklassen von humanem IgG
  • Maus-IgG
  • Kaninchen-IgG
  • Meerschweinchen-IgG
  • Ratten-IgG
  • Ziegen-IgG
  • Schaf-IgG
  • Kuh-IgG
  • Pferde-IgG
    Rekombinantes Protein G bindet nicht an IgG von Hühnern oder Katzen oder an humanes IgA, IgM oder Serumalbumin. Es bindet schwach an IgG vom Hund.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    HRP
    Flüssig
    2 – 8 °C
    1 ml
    Protein G
    Nasseis
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    ChargennummerZF387745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number101223
    ChargennummerYB364628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2023 Catalog Number101223
    ChargennummerXE349509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Catalog Number101223
    ChargennummerWJ327575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2021 Catalog Number101223
    ChargennummerWA320238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2021 Catalog Number101223
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Novex™ Recombinant Protein G-HRP > 1 ml