Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PhI p 6 Protein
A cDNA sequence encoding the PhI p 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
933.00 CHF - 6220.00 CHF
Spezifikation
Name PhI p 6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992329
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13043-50ug
50 μg
933.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972329
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13043-100ug
100 μg
1400.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982329
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13043-1mg
1 mg
6220.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PhI p 6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
PhI p 6 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MVAMFLAVAV VLGLATSPTA EGGKATTEEQ KLIEDVNASF RAAMATTANV PPADKYKTFE AAFTVSSKRN LADAVSKAPQ LVPKLDEVYN AAYNAADHAA PEDKYEAFVL HFSEALRIIA GTPEVHAVKP GA
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.