missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PhI p 6 Protein
A cDNA sequence encoding the PhI p 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP13043-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PhI p 6 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MVAMFLAVAV VLGLATSPTA EGGKATTEEQ KLIEDVNASF RAAMATTANV PPADKYKTFE AAFTVSSKRN LADAVSKAPQ LVPKLDEVYN AAYNAADHAA PEDKYEAFVL HFSEALRIIA GTPEVHAVKP GA | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
100 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
PhI p 6 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur