Learn More
enQuireBio™ Recombinant other HBcAg 1-149 a. a. Protein
A cDNA sequence encoding the HBcAg 1-149 a. a. was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
244.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Name | HBcAg 1-149 a. a. Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15969428
|
enQuireBio™
QP12119-100ug |
100 μg |
244.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15989428
|
enQuireBio™
QP12119-500ug |
500 μg |
933.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979428
|
enQuireBio™
QP12119-1mg |
1 mg |
1785.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HBcAg 1-149 a. a. Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffered saline, pH 7.4. |