missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other HBcAg 1-149 a. a. Protein

A cDNA sequence encoding the HBcAg 1-149 a. a. was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12119-1mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15979428

  • 1785.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

HBcAg 1-149 a. a. Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline, pH 7.4.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt