Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OGG1 Protein
A cDNA sequence encoding the OGG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name OGG1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12922-1ug
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12922-5ug
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12922-50ug
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
OGG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
OGG1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLFRSWL PSSMRHRTLS SSPALWASIP CPRSELRLDL VLASGQSFRW KEQSPAHWSG VLADQVWTLT QTEDQLYCTV YRGDDSQVSR PTLEELETLH KYFQLDVSLA QLYSHWASVD SHFQRVAQKF QGVRLLRQDP TECLFSFICS SNNNIARITG MVERLCQAFG PRLIQLDDVT YHGFPNLHAL AGPEAETHLR KLGLGYRARY VRASAKAILE EQGGPAWLQQ LRVAPYEEAH KALCTLPGVG AKVADCICLM ALDKPQAVPV DVHVWQIAHR DYGWHPKTSQ AKGPSPLANK ELGNFFRNLW GPYAGWAQAV LFSADLRQPS LSREPPAKRK KGSKRPEG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.