missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse OGG1 Protein

A cDNA sequence encoding the OGG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12922-50ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15981959

  • 1735.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

OGG1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLFRSWL PSSMRHRTLS SSPALWASIP CPRSELRLDL VLASGQSFRW KEQSPAHWSG VLADQVWTLT QTEDQLYCTV YRGDDSQVSR PTLEELETLH KYFQLDVSLA QLYSHWASVD SHFQRVAQKF QGVRLLRQDP TECLFSFICS SNNNIARITG MVERLCQAFG PRLIQLDDVT YHGFPNLHAL AGPEAETHLR KLGLGYRARY VRASAKAILE EQGGPAWLQQ LRVAPYEEAH KALCTLPGVG AKVADCICLM ALDKPQAVPV DVHVWQIAHR DYGWHPKTSQ AKGPSPLANK ELGNFFRNLW GPYAGWAQAV LFSADLRQPS LSREPPAKRK KGSKRPEG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
OGG1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 30% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote