missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 11 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.

287.00 CHF - 3500.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001157998.1
Gen-ID (Entrez) 100039028
Name Major urinary protein 11 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16018440
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7360-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16058440
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7360-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16008440
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7360-ec-100ug
100 μg
790.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16038440
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7360-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16048440
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7360-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16028440
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7360-ec-1mg
1 mg
3500.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001157998.1
Major urinary protein 11 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100039028
Research Use Only
Mup11
Recombinant Protein
E. coli
REKINGEWHT IILASDKREK IEDNGNFRLF LEQIHVLENS LVLKFHTVRD EECSELSMVA DKTEKAGEYS VTYDGFNTFT IPKTDYDNFL MAHLINEKDG ETFQLMGLYG REPDLSSDIK ERFAQLCEEH GILRENIIDL SNANRCLQAR E
Greater than 81.5% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt