Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7360-ec-10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16018440
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001157998.1
Major urinary protein 11 Protein
Research Use Only
Mup11
Recombinant Protein
E. coli
REKINGEWHT IILASDKREK IEDNGNFRLF LEQIHVLENS LVLKFHTVRD EECSELSMVA DKTEKAGEYS VTYDGFNTFT IPKTDYDNFL MAHLINEKDG ETFQLMGLYG REPDLSSDIK ERFAQLCEEH GILRENIIDL SNANRCLQAR E
Greater than 81.5% as determined by SDS-PAGE.
100039028
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol