Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-7 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
389.00 CHF - 1845.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 16196
Molekulargewicht 15 kDa
Name IL-7
Quelle E. coli-derived mouse IL-7 protein Glu26-Ile154,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18323178
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
407-ML-005/CF
5 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
389.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18148040
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
407-ML-005
5 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
389.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18339627
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
407-ML-025/CF
25 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
1090.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18336367
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
407-ML-025
25 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
1090.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18348767
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
407-ML-200/CF
200 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
1845.00 CHF
200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18793108
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
407-ML-200
200 μg Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
1845.00 CHF
200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Mouse IL-7 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-7 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
16196
IL-7
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
15 kDa
E. coli-derived mouse IL-7 protein Glu26-Ile154,with an N-terminal Met
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.