Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GFAP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GFAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00 CHF - 3500.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001124492.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 14580 |
Name | GFAP Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959819
|
enQuireBio™
QP6079-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15999819
|
enQuireBio™
QP6079-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15949819
|
enQuireBio™
QP6079-ec-100ug |
100 μg |
790.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979819
|
enQuireBio™
QP6079-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15989819
|
enQuireBio™
QP6079-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15969819
|
enQuireBio™
QP6079-ec-1mg |
1 mg |
3500.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001124492.1 | |
GFAP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14580 | |
Research Use Only | |
GFAP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MERRRITSAR RSYASETVVR GLGPSRQLGT MPRFSLSRMT PPLPARVDFS LAGALNAGFK ETRASERAEM MELNDRFASY IEKVRFLEQQ NKALAAELNQ LRAKEPTKLA DVYQAELREL RLRLDQLTAN SARLEVERDN FAQDLGTLRQ KLQDETNLRL EAENNLAAYR QEADEATLAR VDLERKVESL EEEIQFLRKI YEEEVRELRE QLAQQQVHVE MDVAKPDLTA ALREIRTQYE AVATSNMQET EEWYRSKFAD LTDAASRNAE LLRQAKHEAN DYRRQLQALT CDLESLRGTN ESLERQMREQ EERHARESAS YQEALARLEE EGQSLKEEMA RHLQEYQDLL NVKLALDIEI ATYRKLLEGE ENRITIPVQT FSNLQIRETS LDTKSVSEGH LKRNIVVKTV EMRDGEVIKD SKQEHKDVVM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |