Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GFAP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GFAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6079-ec-500ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15989819
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001124492.1
GFAP Protein
Research Use Only
GFAP
Recombinant Protein
E. coli
MERRRITSAR RSYASETVVR GLGPSRQLGT MPRFSLSRMT PPLPARVDFS LAGALNAGFK ETRASERAEM MELNDRFASY IEKVRFLEQQ NKALAAELNQ LRAKEPTKLA DVYQAELREL RLRLDQLTAN SARLEVERDN FAQDLGTLRQ KLQDETNLRL EAENNLAAYR QEADEATLAR VDLERKVESL EEEIQFLRKI YEEEVRELRE QLAQQQVHVE MDVAKPDLTA ALREIRTQYE AVATSNMQET EEWYRSKFAD LTDAASRNAE LLRQAKHEAN DYRRQLQALT CDLESLRGTN ESLERQMREQ EERHARESAS YQEALARLEE EGQSLKEEMA RHLQEYQDLL NVKLALDIEI ATYRKLLEGE ENRITIPVQT FSNLQIRETS LDTKSVSEGH LKRNIVVKTV EMRDGEVIKD SKQEHKDVVM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
14580
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol