missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Solomon Islands Protein

A cDNA sequence encoding the H1N1 Solomon Islands was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12078-50ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15969298

  • 219.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Influenza H1N1 Solomon Islands Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Influenza H1N1
The Recombinant H1N1 A/Solomon Islands/03/2006 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt