Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Solomon Islands Protein
A cDNA sequence encoding the H1N1 Solomon Islands was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 3115.00 CHF
Spezifikation
Name | Influenza H1N1 Solomon Islands Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Influenza |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959298
|
enQuireBio™
QP12078-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969298
|
enQuireBio™
QP12078-50ug |
50 μg |
219.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15939298
|
enQuireBio™
QP12078-100ug |
100 μg |
2800.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949298
|
enQuireBio™
QP12078-1mg |
1 mg |
3115.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Influenza H1N1 Solomon Islands Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Influenza H1N1 | |
The Recombinant H1N1 A/Solomon Islands/03/2006 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20. |