missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thymidylate kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thymidylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2280.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001158503.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1841 |
Name | Thymidylate kinase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15958919
|
enQuireBio™
QP5955-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15998919
|
enQuireBio™
QP5955-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15948919
|
enQuireBio™
QP5955-ec-100ug |
100 μg |
505.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978919
|
enQuireBio™
QP5955-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15988919
|
enQuireBio™
QP5955-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15968919
|
enQuireBio™
QP5955-ec-1mg |
1 mg |
2280.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001158503.1 | |
Thymidylate kinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1841 | |
Research Use Only | |
DTYMK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AARRGALIVL EGVDRAGKST QSRKLVEALC AAGHRAELLR FPERSTEIGK LLSSYLQKKS DVEDHSVHLL FSANRWEQVP LIKEKLSQGV TLVVDRYAFS GVAFTGAKEN FSLDWCKQPD VGLPKPDLVL FLQLQLADAA KRGAFGHERY ENGAFQERAL RCFHQLMKDT TLNWKMVDAS KSIEAVHEDI RVLSEDAIRT ATEKPLGELW K | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |